Print…
3,3'-Diaminodifenilssulfona 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,3'-Sulfonildianilina
L11400.14 L11400.22
L11400.14EA 35.1 EUR
L11400.14 L11400.22
3,3'-Diaminodifenilssulfona 98%
3,3'-Diaminodifenilssulfona
Purity: 98% CAS No.: 599-61-1 Molecular Formula: C12H12N2O2S Formula Weight: 248.30 Odour: Odourless Melting Point: 171-174° Beilstein Reference: 2215938 MDL No.: MFCD00007792
Fórmula: C₁₂H₁₂N₂O₂S
Peso Molecular: 248.31 g/mol
Ponto de Fusão: 171…174 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007792
Número CAS: 599-61-1
EINECS: 209-967-5