Print…
Methyl m-anisate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 3-Methoxybenzoic acid methyl ester, 3-Anisic acid methyl ester, m-Anisic acid methyl ester, Methyl 3-methoxybenzoate
L09041.09 L09041.18
L09041.09EA 43.9 EUR
L09041.09 L09041.18
Methyl m-anisate ≥98%
Methyl m-anisate
Purity: 98% CAS No.: 5368-81-0 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5270 Boiling Point: 238° Beilstein Reference: 2208567 MDL No.: MFCD00017193
Fórmula: C₉H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 238 °C
Densidade: 1,15
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00017193
Número CAS: 5368-81-0
EINECS: 226-359-5