Difenilssulfona ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Phenyl sulphone, sulphonyldibenzene
L08232.30
L08232.0B
L08232.30EA
39.5
EUR
L08232.30
L08232.0B
Difenilssulfona ≥99%
Difenilssulfona
Purity: 99+%
CAS No.: 127-63-9
Molecular Formula: C12H10O2S
Formula Weight: 218.27
Flash Point: 184°(363°F)
Odour: Odourless
Boiling Point: 377-379°
Beilstein Reference: 1910573
Merck Reference: 14,3238
MDL No.: MFCD00007548
Fórmula:
C₁₂H₁₀O₂S Ponto de ebulição: 377…379 °C Ponto de Fusão: 123…130 °C Densidade: 1,36 Ponto de Inflamação: 184 °C (363 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007548 Número CAS: 127-63-9 EINECS: 204-853-1 Merck Index: 14,3238 |