Bis(4-fluorophenyl)sulphone ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
4-Fluorophenyl sulphone, 4,4'-Difluoro diphenyl sulphone, 1-Fluor-4-((4-fluorphenyl)sulphonyl)benzol, 4,4'-sulphonylbis(fluorobenzene)
L04723.06
L04723.14
L04723.06EA
36
EUR
L04723.06
L04723.14
Bis(4-fluorophenyl)sulphone ≥98%
Bis(4-fluorophenyl)sulphone
Purity: 98+%
CAS No.: 383-29-9
Molecular Formula: C12H8F2O2S
Formula Weight: 254.25
Odour: Odourless
Melting Point: 97-101°
Beilstein Reference: 1970911
MDL No.: MFCD00000350
Fórmula:
C₁₂H₈F₂O₂S Ponto de Fusão: 97…101 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000350 Número CAS: 383-29-9 EINECS: 206-847-4 |