Acrilato de butilo ≥98% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
n-Butyl acrylate, Acrylic acid butyl ester
Estabilização:
Estabilizado com éter monometílico de hidroquinona (4-metoxifenol, MEHQ)
L03476.AE
L03476.AP
L03476.0F
L03476.AEEA
27.9
EUR
L03476.AE
L03476.AP
L03476.0F
Acrilato de butilo ≥98% estabilizada
Acrilato de butilo
Stabilized with up to 50 ppm 4-methoxyphenol
Purity: 98+%
CAS No.: 141-32-2
Molecular Formula: C7H12O2
Formula Weight: 128.17
Flash Point: 39°(102°F)
Refractive Index: 1.4180
Odour: Fruit-like
Melting Point: -64°
Boiling Point: 145-146°
Beilstein Reference: 1749970
Merck Reference: 14,1539
UN No.: 2348
MDL No.: MFCD00009446
Fórmula:
C₇H₁₂O₂ Peso Molecular: 128.17 g/mol Ponto de ebulição: 145…146 °C Ponto de Fusão: –64 °C Densidade: 0.895 Ponto de Inflamação: 39 °C (102 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008809 Número CAS: 141-32-2 EINECS: 205-480-7 UN: 2348 ADR: 3 III Merck Index: 14,1539 |