Methylsulphonylacetone ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
1-(Methylsulphonyl)propanone
L03421.04
L03421.09
L03421.18
L03421.04EA
38.8
EUR
L03421.04
L03421.09
L03421.18
Methylsulphonylacetone ≥98%
Methylsulphonylacetone
Purity: 98+%
CAS No.: 5000-46-4
Molecular Formula: C4H8O3S
Formula Weight: 136.18
Melting Point: 47-52°
Beilstein Reference: 1754113
Fórmula:
C₄H₈O₃S Ponto de Fusão: 47…52 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00014745 Número CAS: 5000-46-4 EINECS: 225-665-6 |