4-Nitrodiphenylamine 98+%, hastes
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L00728.03
L00728.06
L00728.03EA
74.1
EUR
L00728.03
L00728.06
4-Nitrodiphenylamine 98+%, hastes
4-Nitrodiphenylamine
Purity: 98+%
CAS No.: 836-30-6
Molecular Formula: C12H10N2O2
Formula Weight: 214.22
Flash Point: 190°(374°F)
Melting Point: 132-135°
Boiling Point: 211°/30mm
Beilstein Reference: 2051910
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00007301
Fórmula:
C₁₂H₁₀N₂O₂ Ponto de ebulição: 211 °C (30 mmHg) Ponto de Fusão: 132…135 °C Ponto de Inflamação: 190 °C (374 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007301 Número CAS: 836-30-6 EINECS: 212-646-2 UN: 3077 ADR: 9,III |