Toluene-p-sulphonic anhydride ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L00160.06
L00160.14
L00160.06EA
58.7
EUR
L00160.06
L00160.14
Toluene-p-sulphonic anhydride ≥97%
Toluene-p-sulphonic anhydride
Purity: 97%
CAS No.: 4124-41-8
Molecular Formula: C14H14O5S2
Formula Weight: 326.38
Melting Point: 125-130°
Beilstein Reference: 2223702
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00008548
Fórmula:
C₁₄H₁₄O₅S₂ Ponto de Fusão: 125…130 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008548 Número CAS: 4124-41-8 EINECS: 223-926-9 UN: 3261 ADR: 8,III |