1-(Trimethylsilyl)-1,4-pentadiyne ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
1-Trimethylsilyl-1,4-pentadiyne
H53436.03
H53436.06
H53436.14
H53436.03EA
47.3
EUR
H53436.03
H53436.06
H53436.14
1-(Trimethylsilyl)-1,4-pentadiyne ≥98%
1-(Trimethylsilyl)-1,4-pentadiyne
Purity: 98%
CAS No.: 71789-10-1
Molecular Formula: C8H12Si
Formula Weight: 136.27
Flash Point: 8°(46°F)
Boiling Point: 42°/25mm
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00066350
Fórmula:
C₈H₁₂Si Peso Molecular: 136.27 g/mol Ponto de ebulição: 42 °C (25 mmHg) Densidade: 0.789 Ponto de Inflamação: 8 °C (46 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00066350 Número CAS: 71789-10-1 ADR: 3 II |