Print…
1-(Trimethylsilyl)-1-pentyne ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H53423.06 H53423.14 H53423.22
H53423.06EA 38.8 EUR
H53423.06 H53423.14 H53423.22
1-(Trimethylsilyl)-1-pentyne ≥98%
1-(Trimethylsilyl)-1-pentyne
Fórmula: C₈H₁₆Si
Peso Molecular: 140.3 g/mol
Ponto de ebulição: 135 °C
Densidade: 0.765
Ponto de Inflamação: 23 °C (73 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00077890
Número CAS: 18270-17-2
UN: 1993
ADR: 3 III