2-Bromo-6-iodopyridine ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H34478.03
H34478.06
H34478.03EA
88.6
EUR
H34478.03
H34478.06
2-Bromo-6-iodopyridine ≥97%
2-Bromo-6-iodopyridine
Purity: 97%
CAS No.: 234111-08-1
Molecular Formula: C5H3BrIN
Formula Weight: 283.89
Melting Point: 139-143°
MDL No.: MFCD08059557
Fórmula:
C₅H₃BrIN Ponto de Fusão: 139…143 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD08059557 Número CAS: 234111-08-1 |