Print…
6-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H31855.03 H31855.06
H31855.03EA 134 EUR
H31855.03 H31855.06
6-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde 98%
6-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 360576-04-1 Molecular Formula: C7H3BrF2O Formula Weight: 221.00 Melting Point: 39-43° MDL No.: MFCD07368119
Fórmula: C₇H₃BrF₂O
Peso Molecular: 221 g/mol
Ponto de Fusão: 39…43 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07368119
Número CAS: 360576-04-1