Print…
Ethyl thiooxamate 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Thiooxamic acid ethyl ester, Ethyl amino(thioxo)acetate, Ethyl 2-amino-2-thioxoacetate
H31447.03 H31447.06 H31447.14
H31447.03EA 42.3 EUR
H31447.03 H31447.06 H31447.14
Ethyl thiooxamate 95%
Ethyl thiooxamate
Purity: 95% CAS No.: 16982-21-1 Molecular Formula: C4H7NO2S Formula Weight: 133.17 Melting Point: 61-65° MDL No.: MFCD00074903
Fórmula: C₄H₇NO₂S
Ponto de Fusão: 61…65 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00074903
Número CAS: 16982-21-1
EINECS: 605-564-7