Benzophenone imine 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Benzophenoneimine
H30110.06
H30110.14
H30110.06EA
84.3
EUR
H30110.06
H30110.14
Benzophenone imine 95%
Benzophenone imine
Purity: 95%
CAS No.: 1013-88-3
Molecular Formula: C13H11N
Formula Weight: 181.23
Refractive Index: 1.6180
Boiling Point: 151-153°/10mm
MDL No.: MFCD00001760
Fórmula:
C₁₃H₁₁N Ponto de ebulição: 151…153 °C (10 mmHg) Densidade: 1,08 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001760 Número CAS: 1013-88-3 |