Print…
2,6-Difluoro-3-methoxyaniline ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-Amino-2,4-difluoroanisole
H26631.03 H26631.06
H26631.03EA 206 EUR
H26631.03 H26631.06
2,6-Difluoro-3-methoxyaniline ≥97%
2,6-Difluoro-3-methoxyaniline
Purity: 97% CAS No.: 144851-62-7 Molecular Formula: C7H7F2NO Formula Weight: 159.14 Refractive Index: 1.5235
Fórmula: C₇H₇F₂NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115898
Número CAS: 144851-62-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III