2,4-Difluoro-3-methoxyaniline ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
H26489.03
H26489.06
H26489.03EA
85
EUR
H26489.03
H26489.06
2,4-Difluoro-3-methoxyaniline ≥97%
2,4-Difluoro-3-methoxyaniline
Purity: 97%
CAS No.: 886499-08-7
Molecular Formula: C7H7F2NO
Formula Weight: 159.14
Refractive Index: 1.5130
Fórmula:
C₇H₇F₂NO Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD04115929 Número CAS: 886499-08-7 UN: 2810 ADR: 6.1,III |