3,5-Difluorophenylhydrazine hydrochloride ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
(3,5-Difluorophenyl)hydrazine hydrochloride
H26189.03
H26189.06
H26189.03EA
42.1
EUR
H26189.03
H26189.06
3,5-Difluorophenylhydrazine hydrochloride ≥97%
3,5-Difluorophenylhydrazine hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 134993-88-7
Molecular Formula: C6H6F2N2.HCl
Formula Weight: 180.59
Melting Point: 264-266°
MDL No.: MFCD03094171
Fórmula:
C₆H₇Cl₃N₂ Ponto de Fusão: 264…266 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD03094171 Número CAS: 134993-88-7 |