Print…
2,4-Dichloro-5-methoxyaniline ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 5-Amino-2,4-dichloroanisole, 4,6-Dichloro-m-anisidine
B25497.06 B25497.03 B25497.14
B25497.06EA 67.7 EUR
B25497.06 B25497.03 B25497.14
2,4-Dichloro-5-methoxyaniline ≥98%
2,4-Dichloro-5-methoxyaniline
Purity: 98% CAS No.: 98446-49-2 Molecular Formula: C7H7Cl2NO Formula Weight: 192.05 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00974410
Fórmula: C₇H₇Cl₂NO
Peso Molecular: 192.04 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00974410
Número CAS: 98446-49-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III