6-Methylpyridin-3-ol ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B25014.06
B25014.14
B25014.06EA
26.2
EUR
B25014.06
B25014.14
6-Methylpyridin-3-ol ≥99%
6-Methylpyridin-3-ol
Purity: 99%
CAS No.: 1121-78-4
Molecular Formula: C6H7NO
Formula Weight: 109.13
Odour: Odourless
Melting Point: 167-171°
Beilstein Reference: 107077
MDL No.: MFCD00006339
Fórmula:
C₆H₇NO Ponto de Fusão: 167…171 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006339 Número CAS: 1121-78-4 EINECS: 214-337-8 |