Print…
2-Methylpyridin-3-ol ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Hydroxy-2-methylpyridine
B24944.03 B24944.06
B24944.03EA 28.2 EUR
B24944.03 B24944.06
2-Methylpyridin-3-ol ≥99%
2-Methylpyridin-3-ol
Purity: 99% CAS No.: 1121-25-1 Molecular Formula: C6H7NO Formula Weight: 109.13 Odour: Odourless Melting Point: 166-169° Beilstein Reference: 107937 MDL No.: MFCD00082538
Fórmula: C₆H₇NO
Peso Molecular: 109.13 g/mol
Ponto de Fusão: 166…169 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00082538
Número CAS: 1121-25-1
EINECS: 214-327-3