Print…
Acrilato de 2-hidroxietilo ≥97% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Hydroxyethyl acrylate, Acrylic acid 2-hydroxyethyl ester
Estabilização: Estabilizado com éter monometílico de hidroquinona (4-metoxifenol, MEHQ)
B24815.0B B24815.30
B24815.0BEA 153 EUR
B24815.0B B24815.30
Acrilato de 2-hidroxietilo ≥97% estabilizada
Acrilato de 2-hidroxietilo
Stabilized with 200-300 ppm 4-methoxyphenol
Purity: 97% CAS No.: 818-61-1 Molecular Formula: C5H8O3 Formula Weight: 116.12 Flash Point: 101°(214°F) Refractive Index: 1.4500 Odour: Pungent Melting Point: -60° Boiling Point: 192° UN No.: 2927 MDL No.: MFCD00002865
Fórmula: C₅H₈O₃
Peso Molecular: 116.12 g/mol
Ponto de ebulição: 192 °C
Ponto de Fusão: < –60 °C
Densidade: 1.106
Ponto de Inflamação: 101 °C (214 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002865
Número CAS: 818-61-1
EINECS: 212-454-9
UN: 2922
ADR: 8 II