Metacrilato de 2-hidroxietilo ≥97% estabilizado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Estabilização:
Stabilised with hydroquinone monomethyl ether (4-methoxyphenol, MEHQ)
Stabilized with 4-methoxyphenol
Purity: 97%
CAS No.: 868-77-9
Molecular Formula: CH2=CH(CH3)CO2CH2CH2OH
Formula Weight: 130.14
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 101°(213°F)
Refractive Index: 1.4530
Odour: Ester-like
Melting Point: -12°
Boiling Point: 250°
Beilstein Reference: 1071583
MDL No.: MFCD00002863
Fórmula:
C₆H₁₀O₃ Ponto de ebulição: 250 °C Ponto de Fusão: –12 °C Densidade: 1,071 Ponto de Inflamação: 101 °C (213 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00002863 Número CAS: 868-77-9 EINECS: 212-782-2 |