Print…
2-Bromophenylhydrazinium chloride 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Bromophenylhydrazine hydrochloride, 1-(2-Bromophenyl)hydrazine hydrochloride
B23966.06 B23966.14 B23966.22
B23966.06EA 73 EUR
B23966.06 B23966.14 B23966.22
2-Bromophenylhydrazinium chloride 95%
2-Bromophenylhydrazinium chloride
Purity: 95% CAS No.: 50709-33-6 Molecular Formula: C6H7BrN2.HCl Formula Weight: 223.51 Melting Point: ca 188° dec. MDL No.: MFCD00012926
Fórmula: C₆H₈BrClN₂
Ponto de Fusão: ∼ 188 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012926
Número CAS: 50709-33-6
EINECS: 256-728-6