3-Bromophenylhydrazinium chloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B23510.06
B23510.14
B23510.22
B23510.06EA
88.7
EUR
B23510.06
B23510.14
B23510.22
3-Bromophenylhydrazinium chloride ≥98%
3-Bromophenylhydrazinium chloride
Purity: 98%
CAS No.: 27246-81-7
Molecular Formula: C6H7BrN2.HCl
Formula Weight: 223.51
Melting Point: ca 225° dec.
Beilstein Reference: 3565829
Fórmula:
C₆H₈BrClN₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00012933 Número CAS: 27246-81-7 EINECS: 248-362-0 |