(4-Hydroxyphenyl)acetic acid methyl ester ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Methyl 4-hydroxyphenylacetate, Methyl (4-hydroxyphenyl)acetate, Methyl 2-(4-hydroxyphenyl)acetate
B22533.14
B22533.22
B22533.36
B22533.14EA
53.2
EUR
B22533.14
B22533.22
B22533.36
(4-Hydroxyphenyl)acetic acid methyl ester ≥98%
(4-Hydroxyphenyl)acetic acid methyl ester
Purity: 98+%
CAS No.: 14199-15-6
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 55-58°
Boiling Point: 163°/5mm
MDL No.: MFCD00002387
Fórmula:
C₉H₁₀O₃ Ponto de ebulição: 163 °C (5 mmHg) Ponto de Fusão: 55…58 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002387 Número CAS: 14199-15-6 EINECS: 238-050-2 |