Print…
2-Propyl-1,3-propanediol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 2-Propylpropane-1,3-diol
B22152.03 B22152.06
B22152.03EA 34.3 EUR
B22152.03 B22152.06
2-Propyl-1,3-propanediol ≥98%
2-Propyl-1,3-propanediol
Purity: 98% CAS No.: 2612-28-4 Molecular Formula: CH3CH2CH2CH(CH2OH)2 Formula Weight: 118.18 MDL No.: MFCD00799394
Fórmula: C₆H₁₄O₂
Peso Molecular: 118.18 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00799394
Número CAS: 2612-28-4