Print…
Cyclopropyl-4-methoxyphenyl ketone ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Cyclopropyl(4-methoxyphenyl)methanone
B20725.06 B20725.14
B20725.06EA 31.9 EUR
B20725.06 B20725.14
Cyclopropyl-4-methoxyphenyl ketone ≥98%
Cyclopropyl-4-methoxyphenyl ketone
Purity: 98% CAS No.: 7152-03-6 Molecular Formula: C11H12O2 Formula Weight: 176.22 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 40-44° Boiling Point: 158-160°/4.5mm Beilstein Reference: 2046539 MDL No.: MFCD00001296
Fórmula: C₁₁H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 158…160 °C (4,5 mmHg)
Ponto de Fusão: 40…44 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001296
Número CAS: 7152-03-6
EINECS: 230-487-7