Oxamic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B20344.06
B20344.14
B20344.22
B20344.06EA
34.5
EUR
B20344.06
B20344.14
B20344.22
Oxamic acid ≥98%
Oxamic acid
Purity: 98%
CAS No.: 471-47-6
Molecular Formula: H2NC(O)CO2H
Formula Weight: 89.05
Melting Point: ca 205° dec.
Beilstein Reference: 1743294
Merck Reference: 14,6917
MDL No.: MFCD00008006
Fórmula:
C₂H₃NO₃ Ponto de Fusão: ∼ 205 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008006 Número CAS: 471-47-6 EINECS: 207-443-0 Merck Index: 14,6917 |