Print…
1,1',1''-Nitrilotripropano-2-ol 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A19966.36 A19966.0E A19966.0C
A19966.36EA 26 EUR
A19966.36 A19966.0E A19966.0C
1,1',1''-Nitrilotripropano-2-ol 95%
1,1',1''-Nitrilotripropano-2-ol
Purity: 95% CAS No.: 122-20-3 Molecular Formula: C9H21NO3 Formula Weight: 191.27 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Amine-like Boiling Point: 189-191°/23mm Beilstein Reference: 1071570 MDL No.: MFCD00004533
Fórmula: C₉H₂₁NO₃
Ponto de ebulição: 189…191 °C (23 mmHg)
Ponto de Fusão: 48…52 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004533
Número CAS: 122-20-3
EINECS: 204-528-4