Benzyl cinnamate ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Cinnamic acid benzyl ester, trans-Cinnamic acid benzyl ester, 3-Phenyl-2-propenoic acid benzyl ester
A19550.22
A19550.36
A19550.22EA
38.1
EUR
A19550.22
A19550.36
Benzyl cinnamate ≥99%
Benzyl cinnamate
Purity: 99%
CAS No.: 103-41-3
Molecular Formula: C16H14O2
Formula Weight: 238.29
Flash Point: 180°(356°F)
Melting Point: 34-36°
Boiling Point: 195-200°/5mm
Beilstein Reference: 2051339
Merck Reference: 14,1130
MDL No.: MFCD00004789
Fórmula:
C₁₆H₁₄O₂ Peso Molecular: 238.29 g/mol Ponto de ebulição: 195…200 °C (5 mmHg) Ponto de Fusão: 34…36 °C Densidade: 1.11 Ponto de Inflamação: 180 °C (356 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004789 Número CAS: 103-41-3 EINECS: 203-109-3 |