Print…
Sodium toluene-4-sulphonate ≥90%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A19332.18 A19332.30
A19332.18EA 40.4 EUR
A19332.18 A19332.30
Sodium toluene-4-sulphonate ≥90%
Sodium toluene-4-sulphonate
Purity: 90+% CAS No.: 657-84-1 Molecular Formula: C7H7NaO3S Formula Weight: 194.19(anhy) Merck Reference: 14,9533 MDL No.: MFCD00798566
Fórmula: C₇H₇NaO₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00798566
Número CAS: 657-84-1
EINECS: 211-522-5
Merck Index: 14,9533