Dapsona 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
4,4'-Diaminodifenilssulfona, 4,4'-Sulfonildianilina
A18976.22
A18976.36
A18976.22EA
51.5
EUR
A18976.22
A18976.36
Dapsona 98%
Dapsona
Purity: 98%
CAS No.: 80-08-0
Molecular Formula: C12H12N2O2S
Formula Weight: 248.30
Odour: Odourless
Melting Point: 175-178°
Beilstein Reference: 788055
Merck Reference: 14,2822
MDL No.: MFCD00007887
Fórmula:
C₁₂H₁₂N₂O₂S Ponto de Fusão: 175…178 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007887 Número CAS: 80-08-0 EINECS: 201-248-4 Merck Index: 14,2822 |