Print…
Diisopropanolamina soma de isômeros ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,1'-Iminodipropano-2-ol
A18451.0B A18451.30
A18451.0BEA 66.9 EUR
A18451.0B A18451.30
Diisopropanolamina soma de isômeros ≥98%
Diisopropanolamina
Purity: 98+% CAS No.: 110-97-4 Molecular Formula: C6H15NO2 Formula Weight: 133.19 Flash Point: 130°(266°F) Odour: Amine-like Boiling Point: 249-250° Beilstein Reference: 605363 Merck Reference: 14,3195 MDL No.: MFCD00004531
Fórmula: C₆H₁₅NO₂
Peso Molecular: 133.19 g/mol
Ponto de ebulição: 249…250 °C
Ponto de Fusão: 38…45 °C
Densidade: 1.004
Ponto de Inflamação: 130 °C (266 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004531
Número CAS: 110-97-4
EINECS: 203-820-9
Merck Index: 14,3195