2,2,2-Trifluoroethyl acrylate ≥98% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
2,2,2-Trifluoroethylacrylate, Acrylic acid 2,2,2-trifluoroethyl ester
Estabilização:
Stabilised with hydroquinone monomethyl ether (4-methoxyphenol, MEHQ)
A18235.06
A18235.14
A18235.06EA
44.4
EUR
A18235.06
A18235.14
2,2,2-Trifluoroethyl acrylate ≥98% estabilizada
2,2,2-Trifluoroethyl acrylate
Stabilized with 200 ppm 4-methoxyphenol
Purity: 98%
CAS No.: 407-47-6
Molecular Formula: C5H5F3O2
Formula Weight: 154.09
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 12°(53°F)
Refractive Index: 1.3500
Odour: Pungent
Boiling Point: 91-93°
Beilstein Reference: 1756611
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00000444
Fórmula:
C₅H₅F₃O₂ Ponto de ebulição: 91…93 °C Densidade: 1,216 Ponto de Inflamação: 12 °C (53 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00000444 Número CAS: 407-47-6 EINECS: 206-987-6 UN: 3272 ADR: 3,II |