Print…
Methyl-o-anisate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A17703.14 A17703.22
A17703.14EA 35.1 EUR
A17703.14 A17703.22
Methyl-o-anisate ≥98%
Methyl-o-anisate
Purity: 98+% CAS No.: 606-45-1 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5340 Odour: Characteristic Boiling Point: 246-248° Beilstein Reference: 2207356 MDL No.: MFCD00008423
Fórmula: C₉H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 246…248 °C
Densidade: 1,160
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008423
Número CAS: 606-45-1
EINECS: 210-118-6