Isocianato de tosilo ≥95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
4-Isocianatossulfoniltolueno
A17492.22
A17492.36
A17492.22EA
49.2
EUR
A17492.22
A17492.36
Isocianato de tosilo ≥95%
Isocianato de tosilo
Purity: 95%
CAS No.: 4083-64-1
Molecular Formula: C8H7NO3S
Formula Weight: 197.21
Flash Point: 145°(293°F)
Refractive Index: 1.5350
Odour: Irritating
Melting Point: 5°
Boiling Point: 144°/10mm
Beilstein Reference: 391287
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00002030
Fórmula:
C₈H₇NO₃S Peso Molecular: 197.21 g/mol Ponto de ebulição: 144 °C (10 mmHg) Ponto de Fusão: 5 °C Densidade: 1.295 Ponto de Inflamação: 145 °C (293 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002030 Número CAS: 4083-64-1 EINECS: 223-810-8 UN: 2206 ADR: 6.1 III |