Print…
Bis(4-hydroxyphenyl)sulphone ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4,4'-Sulphonyldiphenol, 4,4'-Dihydroxy diphenyl sulphone, 4-Hydroxyphenyl sulphone, 4,4'-sulphonyldiphenol
A17342.0B A17342.30
A17342.0BEA 152 EUR
A17342.0B A17342.30
Bis(4-hydroxyphenyl)sulphone ≥99%
Bis(4-hydroxyphenyl)sulphone
Purity: 99% CAS No.: 80-09-1 Molecular Formula: C12H10O4S Formula Weight: 250.28 Melting Point: 245-250° Beilstein Reference: 2052954
Fórmula: C₁₂H₁₀O₄S
Ponto de Fusão: 245…250 °C
Densidade: 1,366
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002350
Número CAS: 80-09-1
EINECS: 201-250-5