Print…
Isopropyl trifluoroacetate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A17322.14 A17322.22
A17322.14EA 43.5 EUR
A17322.14 A17322.22
Isopropyl trifluoroacetate ≥97%
Isopropyl trifluoroacetate
Purity: 97% CAS No.: 400-38-4 Molecular Formula: CF3CO2CH(CH3)2 Formula Weight: 156.10 Flash Point: -8°(17°F) Refractive Index: 1.3190 Melting Point: -78° Boiling Point: 73° Beilstein Reference: 1764312 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00013566
Fórmula: C₅H₇F₃O₂
Ponto de ebulição: 73 °C
Ponto de Fusão: < –78 °C
Densidade: 1,108
Ponto de Inflamação: –8 °C (17 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013566
Número CAS: 400-38-4
EINECS: 206-922-1
UN: 2924
ADR: 3,II