Print…
Cloridrato de 2-etilfenil-hidrazina ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: (2-Ethylphenyl)hydrazin HCl, 1-(2-Ethylphenyl)hydrazine hydrochloride, 2-Ethylphenylhydrazine chloride
A16853.09 A16853.18 A16853.30
A16853.09EA 58.2 EUR
A16853.09 A16853.18 A16853.30
Cloridrato de 2-etilfenil-hidrazina ≥98%
Cloridrato de 2-etilfenil-hidrazina
Purity: 98% CAS No.: 19398-06-2 Molecular Formula: C8H12N2.HCl Formula Weight: 172.66 Melting Point: ca 178° dec. Beilstein Reference: 3697547 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00071599
Fórmula: C₈H₁₃ClN₂
Peso Molecular: 172.66 g/mol
Ponto de Fusão: ∼ 178 °C (decomposição)
Densidade: 1.21
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00071599
Número CAS: 19398-06-2
EINECS: 421-460-2
ADR: 9 III