Acetato de vinilo ≥99% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Acetic acid vinyl ester
Estabilização:
Stabilised with hydroquinone (HQ)
A16247.0F
A16247.AE
A16247.AP
A16247.0FEA
71.3
EUR
A16247.0F
A16247.AE
A16247.AP
Acetato de vinilo ≥99% estabilizada
Acetato de vinilo
Stabilized with 8-12 ppm hydroquinone
Purity: 99%
CAS No.: 108-05-4
Molecular Formula: C4H6O2
Formula Weight: 86.09
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -8°(18°F)
Physical Form: Clear liquid
Density: 0.932
Refractive Index: 1.3960
Appearance: Colourless
Odour: Sweet
Melting Point: -100°
Boiling Point: 72-73°
Beilstein Reference: 1209327
Merck Reference: 14,9992
UN No.: 1301
MDL No.: MFCD00008713
Fórmula:
C₄H₆O₂ Ponto de ebulição: 72…73 °C Ponto de Fusão: –100 °C Densidade: 0,932 Ponto de Inflamação: –8 °C (18 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00008713 Número CAS: 108-05-4 EINECS: 203-545-4 UN: 1301 ADR: 3,II Merck Index: 14,9992 |