Print…
Nitrosium tetrafluoroborate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Nitrosyl tetrafluoroborate, Nitrosonium tetrafluoroborate
A15806.04 A15806.09 A15806.18
A15806.04EA 34.5 EUR
A15806.04 A15806.09 A15806.18
Nitrosium tetrafluoroborate ≥98%
Nitrosium tetrafluoroborate
Purity: 98% CAS No.: 14635-75-7 Molecular Formula: NOBF4 Formula Weight: 116.82 Storage Temperature: 2°C to 8°C Odour: Irritating Boiling Point: 250°/0.01mm subl. Merck Reference: 14,6649 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011433
Fórmula: BF₄NO
Peso Molecular: 116.81 g/mol
Ponto de ebulição: 250 °C (0.01 mmHg) (sublimação)
Ponto de Fusão: 250 °C (sublimação)
Densidade: 2.185
Número MDL : MFCD00011433
Número CAS: 14635-75-7
EINECS: 238-679-2
UN: 3260
ADR: 8 II