4-Methoxybenzaldehyde dimethyl acetal ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
p-(Dimethoxymethyl)anisole, P-anisaldehyde dimethyl acetal, p-Anisaldehyde dimethyl acetal, 1-(Dimethoxymethyl)-4-methoxybenzene, 4-Methoxy-α,α-dimethoxytoluene
A15793.14
A15793.18
A15793.30
A15793.36
A15793.14EA
50.5
EUR
A15793.14
A15793.18
A15793.30
A15793.36
4-Methoxybenzaldehyde dimethyl acetal ≥98%
4-Methoxybenzaldehyde dimethyl acetal
Purity: 98%
CAS No.: 2186-92-7
Molecular Formula: C10H14O3
Formula Weight: 182.22
Flash Point: 97°(206°F)
Refractive Index: 1.5055
Odour: Pleasant
Boiling Point: 253°
Beilstein Reference: 2048930
MDL No.: MFCD00036507
Fórmula:
C₁₀H₁₄O₃ Ponto de ebulição: 253 °C Densidade: 1,068 Ponto de Inflamação: 97 °C (206 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00036507 Número CAS: 2186-92-7 EINECS: 218-577-4 |