4-Fluorophenylhydrazinium chloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A15624.06
A15624.14
A15624.22
A15624.06EA
49.4
EUR
A15624.06
A15624.14
A15624.22
4-Fluorophenylhydrazinium chloride ≥98%
4-Fluorophenylhydrazinium chloride
Purity: 98%
CAS No.: 823-85-8
Molecular Formula: C6H7FN2.HCl
Formula Weight: 162.60
Melting Point: ca 265° dec.
Beilstein Reference: 3627721
Fórmula:
C₆H₈ClFN₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00012942 Número CAS: 823-85-8 EINECS: 212-521-2 |