(Chloromethyl)dimethylchlorosilane ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A14899.09
A14899.14
A14899.22
A14899.09EA
42.4
EUR
A14899.09
A14899.14
A14899.22
(Chloromethyl)dimethylchlorosilane ≥98%
(Chloromethyl)dimethylchlorosilane
Purity: 98%
CAS No.: 1719-57-9
Molecular Formula: C3H8Cl2Si
Formula Weight: 143.09
Flash Point: 21°(69°F)
Refractive Index: 1.4370
Odour: Acrid
Boiling Point: 110-113°
Beilstein Reference: 1731933
UN No.: 2985
MDL No.: MFCD00000875
Fórmula:
C₃H₈Cl₂Si Ponto de ebulição: 110…113 °C Densidade: 1,082 Ponto de Inflamação: 21 °C (69 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000875 Número CAS: 1719-57-9 EINECS: 217-006-6 UN: 2985 ADR: 3,II |