2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)hydrazine, 2-Hydrazinobenzotrifluoride
A14781.03
A14781.06
A14781.03EA
44
EUR
A14781.03
A14781.06
2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine ≥97%
2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine
Purity: 97%
CAS No.: 365-34-4
Molecular Formula: C7H7F3N2
Formula Weight: 176.14
Melting Point: 57-63°
Beilstein Reference: 641592
Fórmula:
C₇H₇F₃N₂ Ponto de Fusão: 57…63 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00052687 Número CAS: 365-34-4 |