3-Chlorophenylhydrazinium chloride ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
1-(3-Chlorophenyl)hydrazine hydrochloride, 3-Chlorophenylhydrazine hydrochloride
A14770.09
A14770.18
A14770.30
A14770.09EA
42.7
EUR
A14770.09
A14770.18
A14770.30
3-Chlorophenylhydrazinium chloride ≥97%
3-Chlorophenylhydrazinium chloride
Purity: 97%
CAS No.: 2312-23-4
Molecular Formula: C6H7ClN2.HCl
Formula Weight: 179.05
Odour: Odourless
Melting Point: ca 242° dec.
Beilstein Reference: 3565828
MDL No.: MFCD00012935
Fórmula:
C₆H₈Cl₂N₂ Ponto de Fusão: ∼ 242 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD02656655 Número CAS: 2312-23-4 EINECS: 219-005-6 |