Disodium hydrogen citrate sesquihydrate ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A14001.30
A14001.0B
A14001.0I
A14001.30EA
31.7
EUR
A14001.30
A14001.0B
A14001.0I
Disodium hydrogen citrate sesquihydrate ≥99%
Disodium hydrogen citrate sesquihydrate
Purity: 99%
CAS No.: 6132-05-4
Molecular Formula: C6H6Na2O7.1.5H2O
Formula Weight: 263.11 (236.09anhy)
Melting Point: 149° dec.
MDL No.: MFCD00150445
Fórmula:
C₆H₆Na₂O₇·1.5H₂O Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00150445 Número CAS: 6132-05-4 EINECS: 205-623-3 |