Print…
3,4-Dichlorophenylhydrazinium chloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 3,4-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride, 1-(3,4-Dichlorophenyl)hydrazine hydrochloride
A13906.09 A13906.18 A13906.30
A13906.09EA 72.2 EUR
A13906.09 A13906.18 A13906.30
3,4-Dichlorophenylhydrazinium chloride ≥98%
3,4-Dichlorophenylhydrazinium chloride
Purity: 98+% CAS No.: 19763-90-7 Molecular Formula: C6H6Cl2N2.HCl Formula Weight: 213.50 Melting Point: ca 229° dec. Beilstein Reference: 3703934
Fórmula: C₆H₇Cl₃N₂
Peso Molecular: 213.49 g/mol
Ponto de Fusão: ∼ 229 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012937
Número CAS: 19763-90-7
EINECS: 243-278-0