Print…
Ethyl 3,4,5-rimethoxybenzoate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Ethyl 3,4,5-trimethoxybenzoate, 3,4,5-Trimethoxybenzoic acid ethyl ester
A13199.06 A13199.22
A13199.06EA 21 EUR
A13199.06 A13199.22
Ethyl 3,4,5-rimethoxybenzoate ≥98%
Ethyl-3,4,5-rimethoxybenzoate
Purity: 98% CAS No.: 6178-44-5 Molecular Formula: C12H16O5 Formula Weight: 240.26 MDL No.: MFCD00017525
Fórmula: C₁₂H₁₆O₅
Peso Molecular: 240.26 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00017525
Número CAS: 6178-44-5