3,4-Dimethylphenylhydrazinium chloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
(3,4-Dimethylphenyl)hydrazine hydrochloride, 3,4-Dimethylphenylhydrazine hydrochloride, 1-(3,4-Dimethylphenyl)hydrazine hydrochloride
A13027.09
A13027.18
A13027.30
A13027.09EA
48.6
EUR
A13027.09
A13027.18
A13027.30
3,4-Dimethylphenylhydrazinium chloride ≥98%
3,4-Dimethylphenylhydrazinium chloride
Purity: 98%
CAS No.: 60481-51-8
Molecular Formula: C8H12N2.HCl
Formula Weight: 172.66
Melting Point: ca 195° dec.
Beilstein Reference: 6096060
Fórmula:
C₈H₁₃ClN₂ Peso Molecular: 172.66 g/mol Ponto de Fusão: ∼ 195 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00052270 Número CAS: 60481-51-8 |